Merck
AMBH97F04BE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.46
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9/h1-3H
Clave InChI
DVMBZTNBWVDWBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031929-33-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)