Merck
AMBH97F04BCC
Ambeed, Inc.
3-Iodo-2-methylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.05
Número MDL:
Iupac Name
3-iodo-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6IN/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZCBCXMRTOKVFQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52107-66-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)