AMBH97F04B9C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-bromo-2-nitrophenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (4-bromo-2-nitrophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O4/c1-11(2,3)18-10(15)13-8-5-4-7(12)6-9(8)14(16)17/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
VALNWXMPJVPVLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)