Merck
AMBH97F04B9A
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Dimethylphenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
HDNBKTWQBJJYPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42288-46-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)