Merck
AMBH97F04AC8
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.62
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-formyl-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3ClN2OS/c7-5-3(1-8)6(9)11-4(5)2-10/h2H,9H2
Clave InChI
XIZSUYSWKGAOCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104366-23-6.html
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)