Merck
AMBH97F045B9
Ambeed, Inc.
Methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6O2S2/c1-10-8(9)7-4-6-5(12-7)2-3-11-6/h2-4H,1H3
InChI key
VCLNJFSCOKHCEJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98800-10-3.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/98800-10-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)