Merck
AMBH97F044D6
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.29
Número MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H13NO4/c1-10-14-9-12(22-11-5-3-2-4-6-11)7-8-13(14)16(19)15(18-10)17(20)21/h2-9,19H,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
RQLQUCXIJNHBDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1421312-35-7.html
Synonym
4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)