Merck
AMBH97F044AE
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2,3,3-trimethyl-3H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-iodo-3,3-dimethyl-2-methyleneindoline
Inchi Code
1S/C11H12IN/c1-7-11(2,3)9-6-8(12)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3
Clave InChI
CODPEVDKGLBJOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54136-25-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)