AMBH97F042F6
Ambeed, Inc.
(3-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
(3-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)13-6-3-5-12(11-13)14-8-4-9-16-15-7-1-2-10-17(15)22-18(14)16/h1-11,20-21H
Clave InChI
NFFQEUGCDMASSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)