Merck
AMBH97F040D2
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(6-bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C12H5BrN2O/c13-8-1-2-9-11(3-8)10(4-12(9)16)7(5-14)6-15/h1-3H,4H2
Clave InChI
HLAQKJZRTQNBDB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/507484-47-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)