Merck
AMBH97F03FF1
Ambeed, Inc.
8-Bromooct-1-yne
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-bromo-1-octyne
Inchi Code
1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1H,3-8H2
Clave InChI
XUGGUUBNZPZPHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-13-9.html
Synonym
8-Bromooct-1-yne
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)