Merck
AMBH97F03FA3
Ambeed, Inc.
6-Chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.6
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClFNO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Clave InChI
HRXULQOUYMZDIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/259860-07-6.html
Synonym
6-Chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)