Merck
AMBH97F03F1D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 76,70
500 MG
US$ 100,10
1 G
US$ 130,00
2.5 G
US$ 260,00
Referencia (SKU) del distribuidor: F0001-4112-250MG
US$ 76,70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 76,70
500 MG
US$ 100,10
1 G
US$ 130,00
2.5 G
US$ 260,00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.05
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: F0001-4112-250MG
US$ 76,70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-6-3-5-1-2-12-9(13)8(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
KMHGAFPTESOYIQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html
Synonym
6-Bromo-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html