AMBH97F03E65
Ambeed, Inc.
4,4,5,5-Tetramethyl-2-propyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-propyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H19BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H2,1-5H3
Clave InChI
BTSWCGATJFXUHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)