Merck
AMBH97BA1395
Ambeed, Inc.
N-(4-Chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.68
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
Clave InChI
GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22814-92-2.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)