Merck
AMBH97BA1233
Ambeed, Inc.
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.29
Número MDL:
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-3H-benzo[e]indole
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-10-11(2)16(3)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)15(10)14/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
KQMROBBTYFXFOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881219-73-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)