Merck
AMBH97BA1208
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.98
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4O/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
InChI key
RTTCOQHNKANLOS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234443-21-1.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/234443-21-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)