Merck
AMBH97BA117F
Ambeed, Inc.
Ethyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.63
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18585-06-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)