AMBH97BA1141
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(furan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-10-4-3-6(11-8)7-2-1-5-12-7/h1-5H
Clave InChI
BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)