Merck
AMBH97BA0F15
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.61
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8ClFO/c1-5-3-7(6(2)12)9(11)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
NOYPJFRXHUSDQL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177211-26-6.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/177211-26-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)