Merck
AMBH97BA0B4F
Ambeed, Inc.
2-Bromoethyl Methyl Sulfone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.06
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-2-(methylsulfonyl)ethane
Inchi Code
1S/C3H7BrO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI key
NIEGKADUBXVLHF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
pictograms
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)