Merck
AMBH97BA0A62
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.93
Número MDL:
Iupac Name
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148185-66-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)