Merck
AMBH97BA08B6
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-3-yl)benzo[d]oxazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-9-3-4-11-10(6-9)15-12(16-11)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H,13H2
Clave InChI
ITFJBVWVZSRNHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61382-21-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)