Merck
AMBH97BA0852
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene
Inchi Code
1S/C11H15BrO3/c1-13-6-3-7-15-11-8-9(12)4-5-10(11)14-2/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
JFSCCLJKKCRXSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173336-76-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)