AMBH97BA0321
Ambeed, Inc.
2,5-Diphenyl-1,3,4-oxadiazole
About This Item
Iupac Name
2,5-diphenyl-1,3,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C14H10N2O/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-16-14(17-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
DCJKUXYSYJBBRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)