Merck
AMBH97BA0308
Ambeed, Inc.
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
595.73
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
Inchi Code
1S/C8H2Cl2I3NO2/c9-7(15)1-3(11)2(8(10)16)5(13)6(14)4(1)12/h14H2
Clave InChI
FBJVWRITWDYUAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37441-29-5.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)