Merck
AMBH97BA0247
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.72
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
ethyl 4-chloro-5,7-dimethyl-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO2/c1-4-18-14(17)10-7-16-11-6-8(2)5-9(3)12(11)13(10)15/h5-7H,4H2,1-3H3
Inchi Key
VTIBBHSQWPMQAQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/338954-49-7.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/338954-49-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)