Merck
AMBH97BA0207
Ambeed, Inc.
2-Bromonicotinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
Clave InChI
IHOOHSQJKUMHIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87674-18-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)