Merck
AMBH97BA01E4
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)4-2-5(9)6(8)10-3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214336-88-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)