Merck
AMBH97BA005F
Ambeed, Inc.
4-Bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-9-5-12-4-7-2-1-6(10(13)14)3-8(7)9/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
XLWCQTRYIQADHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1637280-23-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)