AMBH97B9FB82
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-iodophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-iodophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21IN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(16)5-7-13/h4-7H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
ZOWJTZMYSLZILG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)