Merck
AMBH97B9FA17
Ambeed, Inc.
4-Methylhex-1-yn-3-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.65
Número MDL:
Iupac Name
4-methylhex-1-yn-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-6(3)7(8)5-2;/h2,6-7H,4,8H2,1,3H3;1H
Clave InChI
UBABVJKAKWOXKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2703752-14-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)