AMBH97B9F62C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10BrClO3/c1-14-9-3-6(8(13)5-11)7(12)4-10(9)15-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Clave InChI
VFEAXQQGIBFGRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)