Merck
AMBH97B9F537
Ambeed, Inc.
2-Cyclohexyl-5-methyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-cyclohexyl-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h7,9,11H,2-6H2,1H3
Clave InChI
WVORGWGNCAZAES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36210-76-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)