Merck
AMBH97B9F4CA
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.69
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H11Cl/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)13-7-9-14(15)10-8-13/h2-10H,1H2
Clave InChI
QRSXZQQKWIHIHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18218-20-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)