Merck
AMBH97B9F4B8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
methyl 3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-7-3-6(9(13)14-2)4-10-8(7)12-11-5/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
YJXJLESRRZVQPW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150618-05-5.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1150618-05-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)