Merck
AMBH97B9F482
Ambeed, Inc.
Tos-PEG2-Boc
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.43
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C16H24O6S/c1-13-5-7-14(8-6-13)23(18,19)21-12-11-20-10-9-15(17)22-16(2,3)4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Clave InChI
OVLSSENVXOKYAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309666-78-1.html
Synonym
2-(2-(tert-Butoxycarbonyl)ethoxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)