AMBH97B9F3B5
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-4-oxobutanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-amino-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
AJZOXCVIKHPZEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)