AMBH97B9F2FF
Ambeed, Inc.
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-6-5(8)4(7)2-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H2,7,9)
Clave InChI
YAIFNSSQKVRCSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)