Merck
AMBH97B9F2A3
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.74
Número MDL:
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c1-11-2-6-13(7-3-11)16-14-8-4-12(10-15)5-9-14;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
Clave InChI
PYSIBOVVDDDETB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/262862-66-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)