Merck
AMBH97B9F0C4
Ambeed, Inc.
3,4-Diaminocyclobut-3-ene-1,2-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-dione
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H2
Clave InChI
WUACDRFRFTWMHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5231-89-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)