Merck
AMBH97B9F089
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.46
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-9-11-23-19-13-18(16-22)20(14-17(19)15-21)24-12-10-8-6-4-2/h13-16H,3-12H2,1-2H3
Clave InChI
QNZNMVAGYIDUKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151903-52-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)