Merck
AMBH96F10DDB
Ambeed, Inc.
Tert-butyl 12-bromododecanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
335.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 12-bromododecanoate
Inchi Code
1S/C16H31BrO2/c1-16(2,3)19-15(18)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17/h4-14H2,1-3H3
Clave InChI
JIDZOYCJORLRMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/172304-05-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)