AMBH96F10C46
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)propanenitrile
About This Item
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PVNUPDOGDDNZBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)