Merck
AMBH96F10BD4
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
Clave InChI
MKYGXXIXMHTQFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30486-73-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)