Merck
AMBH96F10B0B
Ambeed, Inc.
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3S/c10-15(13,14)7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
ICRHXBNAKSHNRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66657-42-9.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)