Merck
AMBH96F10A81
Ambeed, Inc.
4-(4-Bromophenyl)-3-morpholinone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.1
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7H2
Clave InChI
SZMBYXUOLCRIIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/634905-12-7.html
Synonym
4-(4-bromophenyl)morpholin-3-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/634905-12-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)