Merck
AMBH96F10A2A
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-phenoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.02
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-phenoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFO3/c14-10-7-4-8-11(12(10)13(15)16)17-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15-16H
Clave InChI
APDIBTAEVRXEAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1056372-58-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)