AMBH96F109B5
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-chloro-4-iodobenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClIO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
MOHOSKBBZXBCTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)