Merck
AMBH96F10856
Ambeed, Inc.
1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(8-isoquinolinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-4-2-3-9-5-6-12-7-11(9)10/h2-7H,1H3
Clave InChI
FUYYTGDVYCCNEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1053655-98-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)